Deepwell-Platten und Verschlussmatten
Lieferant: Brand
701350 701354 701352 701346 701355 701340 701342 701353
391-5704EA 198 CHF
391-5704 391-5705 391-0159 391-0158 391-5712 738-1001 738-0189 BRND701353
Deepwell-Platten und Verschlussmatten
Mikrotiterplatten Deep-Well-Mikroplatten
Aus PP oder PS, unsteril. Für eine Vielzahl von Anwendungen, z. B. Screening mit hohem Durchsatz, Zell- und Gewebekulturen, Serienverdünnung, Reagenztransfer und Probenaufbewahrung bis zu −80 °C (PP) oder −20 °C (PS). Deep-Well-Platten werden im standardmäßigen ANSI/SLAS 1 und 4 -Format hergestellt und können für eine einfache Lagerung gestapelt werden.
  • PP for high chemical resistance, for example, against DMSO, phenol, chloroform
  • Autoclavable at 121 °C (2 bar) acc. DIN EN 285 (PP plates only)
  • Round shape wells allow optimal sample mixing and recovery
  • Alphanumeric coding and cut-away corner simplify sample identification and orientation
  • Can be used with multi channel pipettes and automatic liquid handling systems from all leading manufacturers
  • Free from DNA, DNase and RNase (except low profile plate which is not tested)