Abdeckmatten für Deep-Well-Platten
Lieferant: Brand
701360 701362 701357 701358 701368
391-5706EA 142 CHF
391-5706 391-5707 391-0093 391-5713 738-1002
Abdeckmatten für Deep-Well-Platten
Versiegeln Mikrotiterplatten-Dichtungen
Cover mats reduce the maximum volume of wells.