VWR®, Deep-Well-Platten, 96 quadratische Wells, 2,5 ml
Lieferant: VWR
VWR®
732-0612EA 53.5 CHF
732-0612
VWR®, Deep-Well-Platten, 96 quadratische Wells, 2,5 ml
Mikrotiterplatten Deep-Well-Mikroplatten
PP. Diese Platten können bis zu 2,5 ml aufnehmen (2,2 ml bei angebrachter Verschlussmatte) und können als Aufbewahrungsplatten oder -reservoirs eingesetzt werden.
  • Eine schwarze Eckmarkierung gewährleistet die korrekte Ausrichtung
  • Öffnungen an den Seiten der Platte vereinfachen das Entfernen von Verschlussmatten oder Abdeckfolien
  • Ein transparenter abnehmbarer Deckel, der auch bei angebrachter Verschlussmatte passt, ist für den Transport oder die Lagerung in Tiefkühlschränken erhältlich
  • Autoklavierbar und kältebeständig bis −90 °C
  • Geringe Verdampfung durch Laboruntersuchungen bestätigt
Zertifizierungen: Entspricht SBS-Standards.