Invasionskammern, Corning® BioCoat™ Matrigel®
Lieferant: Corning
354483 354481 354480
734-1049EA 973 CHF
734-1049 734-1048 734-1047
Invasionskammern, Corning® BioCoat™ Matrigel®
Zellkultur-Ergänzungen und -Zusätze
Ein in-vitro-System zur Analyse des invasiven Potentials von sowohl malignen als auch normalen Zellen.
  • Biologisch nachgewiesene Wirksamkeit der Corning® FluoroBlok™ PET-Membran mit Corning® Matrigel® Beschichtung
  • Ermöglicht eine schnelle und reproduzierbare Quantifizierung der in-vitro-Tumorzellinvasion
  • Erhöht den Durchsatz für Tumorzellinvasions-Assays
  • Ermöglicht eine Automatisierung von Assays mit vereinfachter und unschädlicher Fluoreszenz-Detektion
  • Screening nach möglichen antimetastatischen Verbindungen spart Zeit und Arbeit
Corning® BioCoat™ Matrigel® Invasionskammern ermöglichen Untersuchungen zum metastatischen Potential von Tumorzellen, zur Expression von Matrix-Metalloproteinase auf der Oberfläche von invasiven Tumorzellen, zur Hemmung von Metastasen durch ECM-Komponenten oder durch antineoplastische Medikamente (z. B. Taxol®); zur veränderten Expression von Zelloberflächenproteinen bei metastatischen Zellen und zur Invasion von normalen Zellen, wie z. B. embryonalen Stammzellen, Zytotrophoblasten und Fibroblasten sowie mehreren Zelllinien. Die Corning® BioCoat™ Matrigel® Invasionskammer ist ein in-vitro-System zur Untersuchung der Zellinvasion durch die Basalmembran. Das System besteht aus Falcon® Zellkultureinsätzen, die eine PET-Membran mit einer Porengröße von 8,0 µm enthält und mit einer gleichmäßigen Corning® Matrigel® Matrix-Schicht überzogen ist.
Das Corning® BioCoat™ Tumorinvasionssystem ist ein in-vitro-System zur Untersuchung der Tumorzellinvasion durch die Basalmembran. Das System besteht aus Corning® FluoroBlok™ Multiwell-Einsatzplatten, die eine FluoroBlok™-Membran mit einer Porengröße von 8,0 µm enthalten und mit einer gleichmäßigen Corning® Matrigel® Basalmembranmatrix-Schicht überzogen sind. Die Corning® Matrigel® Matrix verschließt die Poren der FluoroBlok™-Membran, wodurch eine Verbreitung nicht-invasiver Zellen durch die Membran verhindert wird.