Replikationssysteme, Nunc™
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
250393 250520
732-2706EA 6000 CHF
732-2706 732-2707
Replikationssysteme, Nunc™
Mikroplatten- und Petrischalen-Replikatoren
Replikatoren aus anodisiertem Aluminium mit Edelstahlnadeln, Kopierer aus PP. Dieses System wurde für die Replikation von DNA-Bibliotheken konzipiert und eignet sich optimal zum Transfer von kleinen Flüssigkeitsvolumen von einer Platte zur anderen oder auf eine Membran. Die Nadeln ermöglichen einen Transfer von 1,0 µl (±0,1 µl) Flüssigkeit.