Microplates, 96- and 384 Well, UV Star®
Lieferant: Greiner Bio-One
655801_40 781801_40 675801_40 655809_40
736-0231EA 637 CHF
736-0231 736-0153 738-0513 GREI655809_40
Microplates, 96- and 384 Well, UV Star®
Mikrotiterplatten HTS-Mikrotiterplatten
Diese Mikroplatten kombinieren eine einzigartige Prozesstechnologie mit einem proprietären Harz für überragende UV-Transparenz.
  • Verbesserte chemische Beständigkeit
  • Frei von nachweisbarer DNase, RNase und menschlicher DNA
  • Nicht pyrogen
  • Flache 135 µm Filmböden sorgen für außergewöhnlich niedrige Hintergrundwerte für genauere Messungen
  • 100 % Durchlässigkeit bei bevorzugten Wellenlängen
  • Innovative Formtechnik schließt die Möglichkeit einer Filmablösung aus
  • Geeignet für Lagerung bis –80 °C; DMSO-beständig
Standard-PS-Mikroplatten sind nur bedingt für UV-More Product Information