Messzylinder, hohe Form, Klasse B, Borosilikatglas, SILBERBRAND ETERNA
Lieferant: Brand
31962 31964 31920 31905 31908 31928 31938 31948 31954
612-5014EA 110 CHF
612-5014 612-4218 612-5003 612-5000 612-5002 612-5004 612-5011 612-5012 612-5013
Messzylinder, hohe Form, Klasse B, Borosilikatglas, SILBERBRAND ETERNA
Zylinder Messzylinder
Borosilikatglas 3.3, hohe Form, Klasse B.
  • Auf Einguss justiert (TC, In)
  • Sechskantfuß, Ausguss
  • Kurze Graduierungen
  • Markierungen und Beschriftungen in ETERNA-Bernsteinfarbe
DIN EN ISO 4788
Zertifizierungen: DIN EN ISO 4788.
Zubehörinformationen:
Bestellinformation:
Lieferumfang:
Verpackung:
Bitte beachten