Messzylinder
Lieferant: KARTELL
2575 2570 2571 2572 2573 2574 2576 2577
612-4073EA 57.1 CHF
612-4073 612-4068 612-4069 612-4070 612-4071 612-4072 612-4074 612-4075
Messzylinder
Zylinder Messzylinder
PMP (TPX®), transparent, hohe Form, autoklavierbar.
  • Mit Ausguss, Sechskantfuß und erhabener blauer Graduierung
  • Keine Meniskusbildung, keine chemische Absorption, nicht benetzende Oberfläche, hervorragende Chemikalienbeständigkeit
  • Verwendbar mit Flüssigkeiten bis max. 170 °C
ISO 6706, BS 5404 Part 2
Zertifizierungen: ISO 6706, BS 5404 Teil 2