Mixing measuring cylinders, tall form, class B, borosilicate glass
Lieferant: HIRSCHMANN
2330194 2330160 2330170 2330175 2330180 2330186 2330190 2330193
612-3087EA 331 CHF
612-3087 612-3080 612-3081 612-3082 612-3083 612-3084 612-3085 612-3086
Mixing measuring cylinders, tall form, class B, borosilicate glass
Zylinder Messzylinder
DURAN® Borosilikatglas 3.3, mit PE-Stopfen, Klasse B.
  • Justiert auf „ln“
  • Sechskant-Glasfuß
  • Hauptpunkte-Ringteilung, kontrastreich blau graduiert
DIN EN ISO 4788
Zertifizierungen: DIN EN ISO 4788