Gas-, Dampf- und Partikelfilter, 6000 Serie
Lieferant: 3M
6051 6054 6055 6057 6059 6075 6098 6099 6096 6035 6035UK 6054UK 6055UK 6057UK 6059UK 6051UK 6075UK 6096UK 6098UK 6099UK 6095 6092
111-0051EA 123 CHF
111-0051 111-0052 111-0053 111-0054 111-0058 111-8930 111-8932 111-0059 111-8931 111-0244 111-2188 MMMA6054UK 111-2191 111-2192 111-2193 MMMA6051UK 111-2194 111-2195 MMMA6098UK 111-2196 MMMA6095 MMMA6092
Gas-, Dampf- und Partikelfilter, 6000 Serie
Atemschutzmasken Mehrweg-Atemschutzmasken Maskenfilter
Die 3m 6000 Serie Filter für Gas, Dampf und Partikel hat einen Bajonettverschluss, der auf jede wiederverwendbare Halb- und Vollmaske von 3M passt. Diese leichten Filter bieten einen ausgewogenen Atemschutz für gefährliche Umgebungen und wurden entwickelt, um das Sichtfeld zu optimieren.
  • Schützt vor vielen Dämpfen, Gasen und Partikeln
  • Kombiniert Schutz mit Komfort und Balance
  • Optimieren das Sichtfeld
  • Leicht mit geringer Atemwiderstand
  • Bajonettverschluss passt auf viele wiederverwendbare Masken von 3M
  • Einfach drehen und einrasten um die Masken schnell und