Wiederverwendbare Halbmasken, 6000 und 7000
Lieferant: 3M
6100S 6200M 6300L 7501 7502 7503 6212M 6223M 7523M
111-0061EA 56.1 CHF
111-0061 111-0062 111-0063 111-0065 111-0066 111-0067 111-0465 111-0466 111-2197
Wiederverwendbare Halbmasken, 6000 und 7000
Atemschutzmasken Mehrweg-Atemschutzmasken Halbmasken
Wiederverwendbar, leicht und angenehm zu tragen. Enthält ein weiches, hypoallergenes Gesichtsteilmaterial und ein zentrales Ausatemventil.
  • Verwendet Bajonettfilter der Serie 6000/2000
  • Das wartungsarme Atemschutzgerät kann viele Male zerlegt, gereinigt und wiederverwendet werden
  • Außer Filter und Kartuschen sind keine Ersatzteile erforderlich
EN 140
Zertifizierungen: EN 140
Bestellinformation: Lieferung ohne Filter, die separat erhältlich sind (außer 111-0465, 111-0466).