Wiederverwendbare Halbmasken, 7700 Serie
Lieferant: Honeywell Safety
N65770033 N65770032 N65770031
111-0289EA 71.5 CHF
111-0289 111-0290 111-0291
Wiederverwendbare Halbmasken, 7700 Serie
Atemschutzmasken Mehrweg-Atemschutzmasken Halbmasken
Weiche Halbmasken aus hypoallergenem Silikon. Austauschbare Patronen und Filter bieten Schutz durch Reinigung der Atemluft für eine Vielzahl von Anwendungen. Die direkte Verbindung zwischen Filter und Gesichtsteil macht Dichtungen überflüssig.
  • Weiches Silikon sorgt für dichten und bequemen Sitz der Atemschutzmasken
  • Angenehmes Tragegefühl durch druckentlastende Haltevorrichtung
  • Tragbar mit Schutz- oder Vollsichtbrillen
Zertifizierungen: NIOSH-zugelassen für Stoß- und Einstichfestigkeit bei Verwendung mit Filtern von North Safety.
Bestellinformation: Filter müssen separat bestellt werden