Einweg-Atemschutzgeräte mit Partikelfilter, FFP1/FFP2/FFP3, Spezialserie
Lieferant: 3M
9914 9926 9928 9913 9936 9922
111-8935EA 144 CHF
111-8935 111-8938 111-0030 111-0031 111-0452 111-0917
Einweg-Atemschutzgeräte mit Partikelfilter, FFP1/FFP2/FFP3, Spezialserie
Atemschutzmasken Einweg-Atemschutzmasken Atemschutzmasken gegen Partikel
Diese Produktreihe bietet leichten, effektiven, komfortablen und hygienischen Schutz vor Staub und Aerosolen.
  • Gewölbtes Design, zwei Haltebänder, Nasenpolster und formbarer Aluminium-Nasenbügel für passgenauen Sitz auf jedem Gesicht
  • Modelle mit Ventil verfügen über das patentierte 3M™ Cool Flow™ Ventil, alle Modelle verfügen über eine formfeste Schale
  • Keine zeitaufwändige und kostspielige Wartung erforderlich
Die Masken schützen auch vor geringen Konzentrationen (Belästigungsgraden) organischer Dämpfe oder saurer Gase wie Schwefeldioxid oderMore Product Information