Runde Klebeetiketten
Lieferant: PRECISION DYNAMICS TIMEM
C-1FA C-2A C-2FA C-3FA C-5A C-7A C-13A C-20A
817-0378EA 39.1 CHF
817-0378 817-1647 817-0379 817-0380 817-1648 817-1649 817-1652 817-1653
Runde Klebeetiketten
Etiketten
Selbstklebende, wischfeste Etiketten. Geeignet zum Beschriften von Proben und Dokumenten. Leuchtende Farben. Für verschiedene Tinten geeignet.
  • Beständig gegen Öl und Wasser
  • Temperaturbeständig von −45 bis +121 °C
  • Einfaches und rückstandsloses Entfernen
Durchmesser: 19,0 mm