Färbezylinder
Lieferant: Kartell
plastilab®
631-9511EA 61.9 CHF
631-9511
Färbezylinder
Dosen Färbeküvetten
PMP.
  • Ein Deckel zur verdampfungsfreien Lagerung der Färbeflüssigkeit bei Nichtverwendung des Racks
  • Zweiter Deckel mit Spezialöffnung zum Einführen des Griffs des Färbe-Racks (931-9520)
Färbeküvette wird mit zwei Deckeln geliefert
Lieferumfang: Für die Verwendung mit 631-9520.
Bitte beachten Xylol kann nach zwei Tagen bei Raumtemperatur zu Verätzungen führen.