Baumé-Aräometer
Lieferant: Geco-Gering
614-0576EA 61.4 CHF
614-0576 614-0059 614-0565 614-0568 614-0056 614-0067 614-0562 GERI0618 614-0561 GERI0619 614-0055 614-0069 614-0058 GERI0616 614-0575 614-0564 GERI0617 614-0563 614-0068 614-0057 614-0054 614-0050 GERI0614 GERI0615
Baumé-Aräometer
Aräometer
Baumé-Aräometer mit Kalibriertemperatur von 15 °C.