VWR®, Aräometer, M100
Lieferant: VWR
VWR®
614-0109EA 30.6 CHF
614-0109 614-0114 614-0111 614-0110 614-0113 614-0112
VWR®, Aräometer, M100
Aräometer
Aräometer ohne Thermometer.
Zertifizierungen: ISO 649, BS 718, DIN 12791, NF B 35511.
Verpackung: In stabiler Plastikhülle verpackt.