VWR® Safety-Blue™, Thermo-Aräometer
Lieferant: VWR Collection
620-0924EA 119 CHF
620-0924 620-0925 620-0926 620-0928 620-0929
VWR® Safety-Blue™, Thermo-Aräometer
Aräometer
Sicherheits-Thermo-Aräometer mit Zuckerskala unter anderem für die Lebensmittel- und Getränkeindustrie zum Abmessen von Saccharose sowie einem eingebautem Thermometer.
  • Lead free ballast and glass with mercury-free blue spirit organic liquid fill
  • Individually serialised, safe and easy to clean up in the event of a breakage
  • Temperature standardisation of 20 °C with thermometer
Designed to measure sucrose in the food and beverage and other industries.
Zertifizierungen: ASTM
Lieferumfang: Mit mehrsprachiger Erklärung zur Genauigkeit (auf NIST zurückführbar).
Bitte beachten Combined form hydrometers should be stored in a clean, dry, safe place, and should not be subjected to extreme temperatures. Enclosed thermometers should be used as a general reference only. For temperature critical applications, a calibrated standard thermometer is recommended.