Gewebehomogenisatoren nach Potter-Elvehjem
Lieferant: DWK Life Sciences
357969 358028 357966 357974 358033 357971 357979 358038 357976 357984 358043 357981 357989 358048 357986 357994 358053 357991
432-5011EA 795 CHF
432-5011 432-5031 432-5010 432-5013 432-5034 432-5012 432-5015 432-5037 432-5014 432-5017 432-5040 432-5016 432-5019 432-5043 432-5018 432-5021 432-5046 432-5020
Gewebehomogenisatoren nach Potter-Elvehjem
Homogenisatoren Gewebehomogenisatoren
Zylinder aus Borosilikatglas, Pistillkopf aus PTFE mit Edelstahlstab. Der geriffelte PTFE-Pistillkopf verteilt das Homogenat effizienter in den Homogenisatorzylinder. Präzise konstruiert mit vollständig austauschbaren Teilen.
  • Toleranzen zwischen Pistill und Zylinderwand: 0,1 bis 0,15 mm
  • Edelstahlstab Ø 6,3 mm
  • Autoklavierbar
Wheaton 33 low extractable borosilicate glass (meets ASTM Type I Class A and USP Type I standards).
Zertifizierungen: Gering extrahierbares Borosilikatglas (erfüllt die ASTM Typ I Klasse A und USP Typ I Standards).