VWR®, Gewebehomogenisatoren nach Potter-Elvehjem
Lieferant: VWR Collection
432-0200EA 65.6 CHF
432-0200 432-0201 432-0202 432-0203 432-0204 432-0205 432-0206 432-0207 432-0208 432-0209 432-0210 432-0211 432-0212 432-0213 432-0214 432-0215 432-0216 432-0217
VWR®, Gewebehomogenisatoren nach Potter-Elvehjem
Homogenisatoren Gewebehomogenisatoren
Zylinder aus Borosilikatglas, PTFE-Pistillkopf mit Edelstahl-Schaft. Gewebehomogenisatoren kommen bei der kontrollierten Partikelzerkleinerung und der Homogenisierung einer Vielzahl von Substanzen, insbesondere von biologischem Material, zum Einsatz. Die Scherkräfte werden durch die Pistillrotation in einem Präzisionszylinder erzeugt und bewirken eine Größenreduktion. Dadurch werden Faktoren wie die Toleranz zwischen dem Pistillkopf und dem Gefäß, die Rotationsgeschwindigkeit sowie die Viskosität des Mediums bestimmt.
Grinding chamber clearance: 0,15 to 0,25 mm.
Der Durchmesser des Edelstahl-Schafts beträgt 6,5 mm.
Bestellinformation: Plunger must be ordered separately.