Einbettringe
Lieferant: Simport Scientific
M460 M460-3 M460-4 M460-5 M460-6
720-0815EA 189 CHF
720-0815 720-0816 720-0817 720-0818 720-0819
Einbettringe
Einbettkassetten Einbettringe
Aus schlagfestem Polystyrol. Zur Einbettung und Kennzeichnung von Gewebeproben und zur Einpassung in Mikrotomhalter.
  • Die beschreibbare Oberfläche ist mit einer Kennnummer markiert
  • Paraffin wird in die Form gegossen, die zusammen mit dem Ring den Gewebeblock formt
  • Der Einbettring fixiert die Gewebeprobe beim Schneiden im Mikrotomhalter