Modulares Aufbewahrungssystem
Lieferant: Simport Scientific
M495-6 M495-6C
720-0280EA 219 CHF
720-0280 720-0281
Modulares Aufbewahrungssystem
Boxen Lagerboxen
Aus stoßfestem PS. Bis zu 165 Einbettringe oder 250 Kassetten pro Schublade.
  • Blockierkanten zum Stapeln
  • Aufkleber zur Kennzeichnung enthalten