Biopsie- und Einbettkassetten, M480
Lieferant: Simport Scientific
M480-2 M480-9 M480-11 M480-12 M480-3 M480-4 M480-5 M480-6 M480-7 M480-8 M480-1 M480-10
720-0832EA 246 CHF
720-0832 720-0839 720-0830 720-0831 720-0833 720-0834 720-0835 720-0836 720-0837 720-0838 720-0828 720-0829
Biopsie- und Einbettkassetten, M480
Einbettkassetten Gewebeeinbettungskassetten
Kunststoff-Gewebekassetten zum Einmalgebrauch eignen sich zur Aufnahme und Kennzeichnung von Gewebeproben für die Verarbeitung, Einbettung und Sektion.
  • Beständig gegen alle herkömmlichen histologischen Lösungsmittel
  • Passend für Standard-Metalldeckel (M481)
  • Abgeschrägte Beschriftungsfläche (45°-Winkel) zum einfachen Markieren der Proben
In verschiedenen Farben erhältlich.