Biopsie- und Einbettkassetten, Micromesh™, M507
Lieferant: Simport Scientific
M507-10 M507-11 M507-12 M507-2 M507-3 M507-4 M507-5 M507-6 M507-7 M507-8 M507-9
720-0968EA 596 CHF
720-0968 720-0969 720-0970 720-0971 720-0972 720-0973 720-0974 720-0975 720-0976 720-0977 720-0978
Biopsie- und Einbettkassetten, Micromesh™, M507
Einbettkassetten Biopsiekassetten
Biopsie-Einbettkassetten aus Acetalpolymer mit vertieftem Deckel für mehr Platz.
  • Keine Biopsie-Pads erforderlich
  • Ein großes quadratisches Fach: 27 mm² für Biopsienadeln
  • Mit 1676 quadratischen Öffnungen (0,38 mm²) für sehr kleine Proben geeignet
  • Integrierter Deckel
  • 45° Beschriftungsfeld; für automatische Beschriftungsgeräte geeignet