Vollsichtbrille, V-Maxx®
Lieferant: HONEYWELL SAFETY
1006193 1006192 1007506 1006194 1006195 1006196 1008111
111-3585EA 23.4 CHF
111-3585 111-2295 111-0736 111-2296 111-2297 111-2298 111-2299
Vollsichtbrille, V-Maxx®
Vollsichtbrillen
Sportliche Vollsichtbrille mit elastischem Kopfband.
  • 180° Sichtfeld für ein weites Blickfeld ohne Verzerrung
  • Drehbare Befestigung des Kopfbandes für einfache Anwendung mit Helmen
  • Indirekte Belüftung entspricht Anforderungen des Spritzschutztests
Zum Tragen mit Korrekturbrillen und mit Atemschutzmasken geeignet.
Gewicht: 93 g.
Zertifizierungen: EN 166, EN 169, EN 170, 1 F, C, 3, 4, 9