Schnittschutzhandschuhe, HyFlex® 72-285 / 72-286
Lieferant: Ansell
72-285/7 72-285/10 72-285/6 72-285/8 72-285/9 72-286/10 72-286/6 72-286/7 72-286/8 72-286/9
112-0234EA 168 CHF
112-0234 112-0232 112-0233 112-0235 112-0236 112-0237 112-0238 112-0239 112-0240 112-0241
Schnittschutzhandschuhe, HyFlex® 72-285 / 72-286
Handschuhe
Diese Handschuhe sind gestrickt aus einer Kombination aus Polyester, Spandex und Dyneema® Fasern.
  • Ausgezeichneter Schnittschutz
  • Maschinenwaschbar bis 90 °C
  • Langlebig und widerstandsfähiger gegen Verschleiß
  • Verbesserter Wärmeschutz für höheren Komfort in kalten Arbeitsbereichen
Eignen sich für Anwendungen mit direktem Kontakt mit Lebensmitteln, wie zum Beispiel bei der Fleich- oder Fischverarbeitung, bei Mahlzeitenvorbereitung oder der Obst- und Gemüseverarbeitung.
Colour: Light blue
EN 388, Cat. II
Food contact approved
Zertifizierungen: 72-285: EN 388:2016 (1X4XB); Kat. II
72-286: EN 388:2016 (2X4XD); Kat. II
Zugelassen für Lebensmittelkontakt