Chemikalienschutz-Handschuhe, AlphaTec® 79-700
Lieferant: Ansell
79-700/10 79-700/11 79-700/7 79-700/8 79-700/9
ANSE79-700/10EA 37.8 CHF
ANSE79-700/10 ANSE79-700/11 ANSE79-700/7 ANSE79-700/8 ANSE79-700/9
Chemikalienschutz-Handschuhe, AlphaTec® 79-700
Handschuhe
Dieser Nitrilhandschuh weist einen ausgezeichneten Tragekomfort, Flexibilität und eine gute Chemikalienbeständigkeit auf.
  • Extrem dünn und weich: ermöglicht präzises Arbeiten wie mit einem Einmalhandschuh
  • Spezielle Rautenprägung für besseren Griff
  • Nicht-chlorierte Außenhaut verbessert den Griff
  • Ansell Moisture Management Technology™: Handschuhe geben bis zu 50% weniger Partikel ab als herkömmliche mit Baumwolle velourisierte Handschuhe
Dank der Aquadri™ Technologie (Ansell Moisture Management Technology™) haben die wieder verwendbaren Handschuhe hervorragende feuchtigkeitsabsorbierende Eigenschaften – die Hände bleiben somit länger trocken. Die Nitrilbeschichtung gewährleistet eine hohe mechanische und chemische Beständigkeit, vor allem in Umgebungen mit kohlenwasserstoffbasierten Chemikalien, Ölen und Fetten.
Thickness: 0,225 mm
Colour: Blue
EN 374, EN 388 (1001), EN 421, EN 1149; AQL 0.65
Zertifizierungen: EN ISO 374-1:2016 Type B (JKT), EN ISO 374-5 VIRUS, EN 388:2016 (1001A), EN 421; Kat. III
Zugelassen für Lebensmittelkontakt