Chemikalien-Schutzhandschuhe, Showa CHM
Lieferant: Showa
CHM-07 CHM-09 CHM-10
112-3270EA 65.5 CHF
112-3270 112-3272 112-3273
Chemikalien-Schutzhandschuhe, Showa CHM
Handschuhe
Die ungefütterten Handschuhe aus Neopren auf Naturkautschuk sind beständig gegenüber Säuren, Alkohol, Ätzmitteln, tierischen Fetten und petroleumbasierten Lösemitteln.
  • Futter mit 100% Baumwollbeflockung, schweißaufsaugend
  • Hervorragende Reiß-, Durchstich- und Abriebfestigkeit
  • Undurchlässig für Arbeiten in feuchter oder öliger Umgebung
  • Oberfläche bietet gute Griffigkeit, nasse Substanzen lassen sich abweisen
  • Gut geschütztes Handgelenk
  • Spezialfarbe für Schmutzarbeiten
Ideal für den Einsatz in der Chemie-, Automobil- und Metallindustrie.
Zertifizierungen: EN ISO 374-1:2016 Type A (AKLMNT), EN ISO 374-5:2016 (MICRO-ORGANISMS), EN 388:2016 (2021X); Kat. III