Chemikalienbeständige Handschuhe, FluoTech 468
Lieferant: MAPA
34468130 34468138 34468139
112-1277EA 228 CHF
112-1277 112-1275 112-1276
Chemikalienbeständige Handschuhe, FluoTech 468
Handschuhe
Diese flüssigkeitsdichten Handschuhe bestehen aus schwarzem Fluorelastomer mit einer Innenschicht aus chloriertem Nitril. Der anatomisch geformte Handschuh verfügt über eine glatte Oberfläche und bietet eine hohe chemische Beständigkeit gegen Erdöl, aromatische und chlorierte Lösungsmittel.
  • Hochflexibles Material, hervorragende mechanische Beständigkeit und lange Lebensdauer
  • Eine grüne Innenschicht weist auf eine Beschädigung der Fluorelastomerbeschichtung hin
  • Glatte Oberfläche für taktile Sensibilität
  • Empfohlen für Personen, die gegenüber Naturkautschukproteinen empfindlich sind
Length: 300 mm  
Stärke: 0,5 mm
Farbe: Schwarz
EN 374 (ADEFGJKL), EN 388 (4102), Kat. III
Zertifizierungen: EN ISO 374-1 Typ A (ADEFGJLMNO), EN ISO 374-5, EN 388:2016 (3102X), Kat. III