Chemikalienschutz-Handschuhe, UltraNeo 382
Lieferant: MAPA
34382049 34382036 34382037 34382038 34382040
112-3382EA 256 CHF
112-3382 112-4927 112-4928 112-4929 112-4926
Chemikalienschutz-Handschuhe, UltraNeo 382
Handschuhe
Handspezifischer, flüssigkeitsdichter Schutzhandschuh aus Neopren (Polychloropren) mit Innenhandschuh aus Baumwollstrick; silikonfrei. Ideal für Oberflächenbehandlung, Wartungs- und Montagearbeiten.
  • Zwei Handschuhe in einem: Bietet sicheren Schutz gegen Chemikalien
  • Gute Griffsicherheit durch die geraute Handfläche
  • Hoher Tragekomfort und thermische Isolierung durch Baumwollschicht
  • Gute mechanische Beständigkeit
Length: 355 mm
Thickness: 0,9 mm
Colour: Blue
EN 374 (ACKL), EN 388 (2121), EN 407 (X1XXXX), Cat. III; AQL 1.5
Zertifizierungen: EN ISO 374-1 Type A (ALMNST), EN 374-5, EN 388:2016 (2121X), EN 407 (X1XXXX), Kat. III; AQL 1,5