Chemikalienschutz-Handschuhe, AlphaTec® 15-554
Lieferant: Ansell
15-554/9 15-554/10
112-0269EA 57.1 CHF
112-0269 112-2180
Chemikalienschutz-Handschuhe, AlphaTec® 15-554
Handschuhe
Diese bequemen, anatomisch geformten Handschuhe mit vorgeformten Fingern und Daumen bestehen aus einem PVA-Gemisch, welches auf organische, aromatische und chlorierte Lösungen nicht reagiert.
  • Polyvinyl-Alkohol-Beschichtung bietet 10-15 Mal höhere Lebensdauer als alle anderen Beschichtungen
  • Weiches zweiteiliges Strickfutter polstert die Hand und absorbiert Schweiß
  • Praktisch keine Absorption oder Extraktion von Ionen
  • Sehr leicht und flexibel
Length: 355 mm
Colour: Red
EN 374 (BCD), EN 388 (3121), EN 1149, Cat. III; AQL 1.0
Zertifizierungen: More Product Information