Nitrilhandschuhe, TouchNTuff® 92-665 / 92-670
Lieferant: Ansell
92-670/6.5-7 92-670/7.5-8 92-670/8.5-9 92-670/9.5-10 92-665/7.5-8 92-665/8.5-9 92-665/9.5-10 92-665/6.5-7
112-2381EA 40.4 CHF
112-2381 112-2382 112-2383 112-2384 112-2689 112-2690 112-2691 112-2688
Nitrilhandschuhe, TouchNTuff® 92-665 / 92-670
Handschuhe
Beidhändig tragbar, Einweghandschuhe mit Rollrand. 100% Nitril mit hoher Durchstichfestigkeit. Frei von Wachs, Silikon und Weichmachern.
  • Guter Schutz vor Chemikalienspritzern
  • Ohne Naturlatexproteine
  • Texturierte Ausführung an den Fingerspitzen für eine verbesserte Grifffestigkeit
  • Dreifach stichfester als Latex oder PVC
Die Handschuhe zeichnen sich durch hervorragende Chemikalien- und Mechanikeigenschaften aus. Sie sind daher ideal für Laboranwendungen, Arbeiten in der chemischen oder in der Elektronikindustrie, und für die Handhabung komplexer Teile.