Reinraumhandschuhe, Nitril, BioClean Biotac™
Lieferant: Ansell-Nitritex
BioClean Biotac™
112-3069EA 489 CHF
112-3069 112-3073 112-3083 112-3072 112-3071 112-3070
Reinraumhandschuhe, Nitril, BioClean Biotac™
Handschuhe
Beidseitig tragbare Handschuhe mit Rollrand und ausgezeichneter Griffsicherheit.
  • Unsteril, ungepudert, strukturierte Fingerspitzen
  • Erweitertes Extrahieren in purem deionisierten Wasser gewährleistet extrem niedrige Konzentrationen von Chloriden und extrahierbaren Metallen
  • Latexfrei, um die Auslösung von Typ-I-Allergien zu verhindern
  • Ausgezeichnete ESD-Eigenschaften
  • Manschette mit Rollrand für leichteres Anziehen und Stabilität auf dem Arm
  • Jede Größe hat einen individuellen Barcode auf dem Außenbeutel mit 100 Stück und auf dem Außenkarton, der die automatische Dateneingabe in Bestandsüberwachungssysteme ermöglicht
Geeignet für Reinräume der Partikelreinheitsklassen 100, ISO 5 oder M 3.5.
Zertifizierungen: Hergestellt in einem nach ISO 9001:2015 und Verordnung (EU) 2016/425 Modul D zertifizierten Werk.
Entspricht Kategorie 3 - Komplexe persönliche Schutzausrüstungen (PSA) gemäß Verordnung (EU) 2016/425.
Verarbeitet in einem NEBB-zertifizierten Reinraum der ISO-Klasse 5.
Erfüllt die Anforderungen an Handschuhe gemäß den europäischen Normen EN 420:2003 +A1:2009, EN 374-1:2016, EN 374-5:2016 und EN 421:2010.
Physikalische Eigenschaften entsprechen der europäischen Norm für medizinische Handschuhe EN 455-2:2015.
Für den Kontakt mit jeglichen Lebensmitteln geeignet. Verordnung (EG) 1935/2004 und (EG) 2023/2006.
Verpackung: 100 Stück pro versiegeltem PE-Beutel; ein versiegelter PE-Beutel pro versiegeltem PE-Außenbeutel; 10 PE-Außenbeutel pro Kartoninnenbeutel; ein Kartoninnenbeutel pro Karton (1000 Handschuhe).