Nitrilhandschuhe, VersaTouch™ 92-465 / 92-471 / 92-481
Lieferant: Ansell
92-481/9.5-10 92-481/8.5-9 92-471/9.5-10 92-471/6.5-7 92-471/7.5-8 92-481/6.5-7 92-481/7.5-8 92-471/8.5-9 92-465/8.5-9 92-465/6.5-7 92-465/7.5-8 92-465/9.5-10
112-1966EA 51 CHF
112-1966 112-1965 112-1970 112-1967 112-1968 112-1959 112-1960 112-1969 112-1957 112-1955 112-1956 112-1958
Nitrilhandschuhe, VersaTouch™ 92-465 / 92-471 / 92-481
Handschuhe
Hergestellt aus einem innovativen Nitrilmaterial, das hervorragende chemische und mechanische Eigenschaften, hohen Komfort und gute Fingerfertigkeit bietet. Geeignet für den Kontakt mit allen fetthaltigen Lebensmitteln.
  • Höhere Widerstandsfähigkeit gegen tierische Fette als PVC oder Naturkautschuk
  • Blaue Farbe bietet bessere Sichtbarkeit bei der Lebensmittelverarbeitung
  • Strukturierung an den Fingerspitzen für verbesserten Griff
  • Sicher sowohl für die Lebensmittel als auch für den Träger der Handschuhe
  • Latex- und puderfrei
Colour: Light or dark blue
Length: 240 or 300 mm
Thickness: 0,10 mm
EN 374, Cat. III; AQL 1.5
Zertifizierungen: EN ISO 374-1:2016 Type B (JKT), EN ISO 374-5:2016 VIRUS, Kat. III; AQL 1,5
Zugelassen für Lebensmittelkontakt