Untersuchungshandschuhe, Latex, Manufix® und Manufix® Sensitive
Lieferant: B. Braun
9209484 9209468 9209441 9209430 9209499
112-2115EA 39.5 CHF
112-2115 112-2116 112-2117 112-3423 112-3424
Untersuchungshandschuhe, Latex, Manufix® und Manufix® Sensitive
Handschuhe
Beidseitig tragbare Untersuchungshandschuhe mit Rollrand, hergestellt aus hochelastischem Naturlatex. Ideal für anspruchsvolle medizinische Anwendungen und für Lebensmittelanwendungen.
  • Unsteril
  • Manufix® Handschuhe sind gepudert
  • Manufix® Sensitive sind ungepudert, verfügen aber über eine synthetische Innenbeschichtung, die das Anziehen erleichtert
  • Thiuramfrei: Allergiearm
  • Sicherer Griff durch mikroraue Oberfläche und strukturierte Fingerbereiche
Zertifizierungen: EN 455; AQL 1,5