Latexhandschuhe, Solo Plus 995
Lieferant: MAPA
34995426 34995427 34995428 34995429
112-0759EA 31 CHF
112-0759 112-0760 112-0761 112-0762
Latexhandschuhe, Solo Plus 995
Handschuhe
Diese vielseitig einsetzbaren, beidseitig tragbaren Handschuhe mit Rollrand bestehen aus natürlichem Latex.
  • Unsteril, chloriniert
  • Glatte Oberfläche, gekörnte Fingerspitzen
  • Außerdem für allgemeine Anwendungen in Krankenhäusern und Kliniken geeignet
Sie sind ideal für den Einsatz in der Arzneimittel-Herstellung, bei pharmazeutischen Anwendungen, in Forschung, Analyse und bei der Handhabung von Präzisionsteilen.
Length: 245 mm
Thickness: 0,10 mm
Colour: Green
EN 374 (Cat. III), AQL 1,5
Zertifizierungen: EN ISO 374-1 Type C, EN ISO 374-5;More Product Information
Order Now
TECHNISCHE DATEN
Modell 995
Beidseitig tragbar / handspezifisch Beidseitig tragbar
Environmentally Preferable
Einweg / wiederverwendbar Einweg
Latex / ohne Latex Latex
Oberfläche Pebbled fingertips
Stulpenart Rollrand
EN Standard EN ISO 374-1 Type C, EN ISO 374-5