Reinraum-Handschuhe, Latex, AK
Lieferant: North by Honeywell
NORHAK1815O/7EA 112 CHF
NORHAK1815O/7 NORHAK1815O/9 NORHAK1815O/8 NORHAK1815O/10 NORHAK1815O/11
Reinraum-Handschuhe, Latex, AK
Handschuhe
Handspezifische Handschuhe mit Rollrand und Rautenprägung.Passend für Arbeiten in Reinräumen und zum Schutz vor Säuren und Ätzalkalien.
  • Unsteril, ungepudert, strukturierte Oberfläche
  • Gehärtet für hervorragende Durchstich- und Reißfestigkeit
  • Verminderte Verunreinigung durch Ionen und extrahierbare Substanzen
  • Gute Nass- und Trockengriffigkeit
  • Größe eingeprägt statt aufgedruckt, um Verunreinigung durch Farbe zu verhindern
Zertifizierungen: EN 388:2016 (1110X), EN ISO 374:2016 Type A (AKLMNOT), EN ISO 374-5:2016 (MICRO-ORGANISMS); Kat. III
Nach IES RP-005 (modifiziert) Partikel und extrahierbare Substanzen getestet; Entspricht ASTM 739 Permeation
Verpackung: Zum Schutz der Handschuhe vor Verunreinigungen aus der Luft unter Reinraumbedingungen verpackt. Doppelt verpackt mit reinraumkompatiblen Verpackungen und Beschriftungsmaterialien.