Operationshandschuhe, Latex, steril, Gammex® Latex
Lieferant: Ansell
Gammex®
ANSM330048070EA 92.1 CHF
ANSM330048070 ANSM330048060 ANSM330048090 ANSM330048080 ANSM330048085 ANSM330048075 ANSM330048095 ANSM330048065 ANSM330048055
Operationshandschuhe, Latex, steril, Gammex® Latex
Handschuhe
Der Gammex® Handschuh ist leicht anzuziehen, selbst mit feuchten Händen. Die mikrostrukturierte Außenseite gewährleistet unter feuchten wie trockenen Bedingungen einen guten Instrumentengriff.
  • Sterile, powder-free, micro-textured surface
  • Comfortable, no glove retraction, even after long periods of use
  • Water-based synthetic (polyurethane) inner-coating facilitates double donning
  • Contains low levels of proteins, chemical additives, endotoxins and pyrogenics
  • Formulation is guaranteed free of thiurams and MBT
  • Adhesive band at the top of the straight cuff allows secure hold on the surgical gown
The glove offers especially high levels of resistance to tear, alcohol-based hand disinfectants, and viral penetration. Ideal for general surgery.
Zertifizierungen: EN 455 (1-4), EN ISO 374-1 Typ B (KPT), EN ISO 374-5 VIRUS; EN 16523-1; AQL 1,5; Kat. III