Glasschneidemesser
Lieferant: USBECK Laborgeräte
5210 5211
201-9010EA 71.9 CHF
201-9010 201-9011
Glasschneidemesser
Schneidewerkzeuge
Kunststoffgriff mit Hartmetall-Klinge.
  • Saubere und präzise Schnitte
  • Auswechselbare Hartmetallklingen
  • Einfacher Klingenwechsel
Länge 185 mm, Klingenmasse 40×20 mm.