Sicherheitsbehälter, Nalgene®
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
6379-0004 6379-0010
119-3004EA 231 CHF
119-3004 119-3010
Sicherheitsbehälter, Nalgene®
Flaschen Kunststoffflaschen
HDPE.
  • 10 L aus fluoriertem HDPE, 4 L HDPE
  • PP-Trichter mit Deckel mit Easy Snap-Sicherheitsschnappverschluss zur Minimierung von versehentlichem Verschütten und flüchtigen Emissionen
  • Eingebauter Entlüftungsstopfen sorgt für Druckablass beim Ausgießen und verhindert Emissionen während der Verwendung
  • Verschluss/Adapter kann auch an einen externen Spritzenvorsatzfilter angeschlossen werden
  • Abnehmbarer PP-Siebeinsatz/Filter für den Trichterboden zum Abfangen von großen Partikeln
Das System zur zeitweisen Lagerung von flüssigen, chemischen und biologischenMore Product Information