Vakuumfiltrationseinheiten
Lieferant: Sartorius
16307 16316
516-7016EA 583 CHF
516-7016 512-3321
Vakuumfiltrationseinheiten
Trichter Membranfiltertrichter
Borosilikat-Glas, anodisierte Aluminiumklammer, Silikonkappe, autoklavierbar.
Eine kompakte Vakuumfiltrationseinheit für die einfache Durchführung von Partikel- und Koloniezahlbestimmung, Klärung und Sterilfiltration.
516-7016: mit Glas-Filterhalter mit Fritte
512-3321: mit Edelstahl-Filterhalter, PTFE-ummantelt