Tropftrichter, zylindrisch, ohne Druckausgleich
Lieferant: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
04154914 04155814 04157014 04152811 04152814 04153711 04153714 04152211
271-5114EA 168 CHF
271-5114 271-5115 271-5116 271-5102 271-5112 271-5103 271-5113 201-0896
Tropftrichter, zylindrisch, ohne Druckausgleich
Trichter Tropftrichter
DURAN®, Borosilikatglas, klar, mit Glasschlüssel.
  • Sehr gute chemische Beständigkeit
  • Hohe Temperaturbeständigkeit
  • Minimale Wärmeausdehnung, dadurch bedingt hohe Temperaturwechselbeständigkeit
Mit Normschliff-Kern und Normschliff-Hülse. Mit Graduierung. Hahnküken mit Gewindesicherung.