Trichter, mit kurzem Stiel, gerippt, DURAN®
Lieferant: DWK Life Sciences
213523802 213524104 213524601 213525709 213526105
221-0139EA 46 CHF
221-0139 519-2547 221-1182 221-0140 221-0141
Trichter, mit kurzem Stiel, gerippt, DURAN®
Trichter Filtertrichter Filtertrichter
DURAN®, Borosilikatglas 3.3, klar, gerippte Wände.
  • Sehr gute chemische Beständigkeit
  • Hohe Temperaturbeständigkeit
  • Minimale Wärmeausdehnung, dadurch bedingt hohe Temperaturwechselbeständigkeit
Für die Schnellfiltration. Öffnungswinkel 60°. Trichterrand geschliffen und feuerpoliert.
Order Now
TECHNISCHE DATEN
Environmentally Preferable