Analysentrichter, Nalgene®
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
4250-0035 4250-0055 4250-0065 4250-0075 4250-0100 4250-0160
221-0164EA 69.6 CHF
221-0164 221-0084 221-0085 221-0086 221-0088 221-0089
Analysentrichter, Nalgene®
Trichter Filtertrichter Analysentrichter
PPCO, durchscheinend.
  • Innere Rippen im Winkel von 58° zur Beschleunigung des Filtriervorganges
  • Äußere Rippen verhindern Lufteinschlüsse unter dem Filterpapier
  • Autoklavierbar
Mit Innen- und Außenrippen. Öffnungswinkel 60°.