Trichter mit langem Stiel
Lieferant: SciLabware
2145/06M 2145/03M 2145/10M
221-0024EA 89.3 CHF
221-0024 221-0023 221-0025
Trichter mit langem Stiel
Trichter Filtertrichter Filtertrichter
PYREX®, Borosilikatglas
  • Sehr gute chemische Beständigkeit
  • Hohe Temperaturbeständigkeit
  • Minimale Wärmeausdehnung, dadurch bedingt hohe Temperaturwechselbeständigkeit
Mit glatten Innenwänden. Kegelwinkel 60°.