Pulvertrichter, Quickfit®
Lieferant: SciLabware
CF5/4 CF5/5 CF5/1 CF5/2 CF5/3
532-0072EA 108 CHF
532-0072 532-0073 201-8294 201-8295 201-8296
Pulvertrichter, Quickfit®
Trichter Filtertrichter Trichter mit Kernschliff
PYREX®, Borosilikatglas, Stiel mit Konus.
  • Sehr gute chemische Beständigkeit
  • Hohe Temperaturbeständigkeit
Entwickelt für den Transfer von Pulvern in Flaschen und Gefäße.