Trichter mit extra langem Stiel
Lieferant: Kartell
Kartell
221-1860EA 21.3 CHF
221-1860 221-1862 221-1861
Trichter mit extra langem Stiel
Trichter Filtertrichter Filtertrichter
PP, transparent.
  • Innere Rippen zur Beschleunigung des Filtrationsvorgangs
  • Sehr gute chemische Beständigkeit, autoklavierbar
  • Zur Verwendung mit Standard-Filterpapier geeignet
Mit inneren Rippen zur Schnellfiltration. Öffnungswinkel 60°.