Trichter mit Normschliffkern
Lieferant: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
05321003 05321001 05321004 05321002
221-0137EA 66 CHF
221-0137 221-1185 221-0138 221-0136
Trichter mit Normschliffkern
Trichter Filtertrichter Trichter mit Kernschliff
Borosilikatglas 3,3.
  • Sehr gute chemische Beständigkeit
  • Hohe Temperaturbeständigkeit
  • Minimale Wärmeausdehnung, dadurch bedingt hohe Temperaturwechselbeständigkeit
Ideal zum Einfüllen flüssiger oder pulvriger Substanzen in Kolben mit Normschliffen.