Trichtergestelle für zwei oder vier Trichter, LaboPlast®
Lieferant: BURKLE
9622-0400 9622-0200
519-2722EA 191 CHF
519-2722 519-2721
Trichtergestelle für zwei oder vier Trichter, LaboPlast®
Stative
PP, Stahl verchromt. Robuste und standfeste Trichtergestelle, chemikalienbeständig, bruchsicher und stufenlos höhenverstellbar.
  • Trichtergestell eignet sich für alle Trichter von 40 bis 180 mm Durchmesser
  • Für kleine Trichter können die Trichterhalter mit Reduzier-Einsätzen verwendet werden
  • Trichtergestelle können auch hervorragend als Filtriergestell eingesetzt werden
  • Einstellbare Höhe bis 450 mm
  • Weitere Trichterhalter als Zubehör erhältlich
Durch ein innovatives Magnetkonzept sind keine Klemmschrauben notwendig, die Trichterhalter können einfach,More Product Information