Analysentrichter
Lieferant: KARTELL
145 146 147 148 150 152 153 155 156
221-1811EA 4.5 CHF
221-1811 221-1812 221-1813 221-1814 221-1815 221-1816 221-1520 221-1818 221-1819
Analysentrichter
Trichter Filtertrichter Analysentrichter
PP, durchscheinend.
  • Innere Rippen im Winkel von 58° zur Beschleunigung des Filtriervorganges
  • Äußere Rippen verhindern Lufteinschlüsse unter dem Filterpapier
  • Autoklavierbar
Mit Innen- und Außenrippen. Öffnungswinkel 60°.